Få mere at vide
2-Amino-1-[2-(1-methylethyl) pyrazolo[1,5-a] pyridin-3-yl]-1-propanone hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-1-[2-(1-methylethyl) pyrazolo[1,5-a] pyridin-3-yl]-1-propanone hydrochloride |
| CAS | 1258789-13-7 |
| Molekylær formel | C13H18ClN3O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | AV1013 (Ibudilast analog) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3O.ClH/c1-8(2)12-11(13(17)9(3)14)10-6-4-5-7-16(10)15-12;/h4-9H,14H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)c1nn2ccccc2c1C(=O)C(C)N |
| IUPAC navn | 2-amino-1-(2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.75 |
| Formel vægt | 267.1138 |