Få mere at vide
2-Amidinopyridinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13555010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13555010 5 g 5g
13565010 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13555010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448610050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 51285-26-8 | Molekylformel: C6H7N3·ClH | Molekylvægt: 157,6 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51285-26-8
Molekylær formel C6H7N3·ClH
Molekylvægt (g/mol) 157.6
InChI nøgle GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
IUPAC navn pyridin-2-carboximidamid;hydrochlorid
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amidinopyridine Hydrochloride
Smeltepunkt 146,0 °C til 148,0 °C
Analyseprocentområde 96,0 til maks. 104% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 157.6
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amidinopyridine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.