Få mere at vide
2-Amidinopyridin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11474353
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474353 1 g 1g
11484353 5 g 5g
11494353 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10942.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51285-26-8 | C6H8ClN3 | 157,601 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51285-26-8
Molekylær formel C6H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 157.601
MDL nummer MFCD00052271
InChI nøgle GMHCEDDZKAYPLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinimidamide hydrochloride, pyridine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-2-carboxamidine hydrochloride, picolinamidine hydrochloride, picolinamidine hcl, picolinimidamide hcl, pyridine-2-carboximidamide, hcl, 2-amidinopyridine, 2-amidinopyridinium chloride
PubChem CID 12403615
IUPAC navn pyridin-2-carboximidamid;hydrochlorid
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amidinopyridine hydrochloride
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Mængde 1 g
Beilstein 3562671
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 157.6
Procent renhed 97%