Få mere at vide
2-(Alpha-D-Mannopyranosyl)-L-tryptophan, TRC
Artikelnummer. 30136381
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136381 10 mg
30004851 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136381 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM16645010MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 180509-18-6
Molekylær formel C17H22N2O7
Molekylvægt (g/mol) 366.37
Synonym C2-α-D-Mannopyranosyltryptophan, 2-α-D-Mannopyranosyl-L-tryptophan, 2-α-D-Mannopyranosyl-L-tryptophan
IUPAC navn (S)-2-amino-3-(2-((2R,3S,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMIL N[C@@H](CC1=C([C@@H]2[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)NC3=C1C=CC=C3)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(alpha-D-Mannopyranosyl)-L-tryptophan
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O7/c18-9(17(24)25)5-8-7-3-1-2-4-10(7)19-12(8)16-15(23)14(22)13(21)11(6-20)26-16/h1-4,9,11,13-16,19-23H,5-6,18H2,(H,24,25)/t9-,11+,13+,14-,15-,16+/m0/s1
Formel vægt 366.14
Procent renhed >95%