Få mere at vide
2-(Allylthio)nikotinsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428869
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428869 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15428869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07090.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175135-25-8 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Allylthio)nicotinic acid
CAS 175135-25-8
Smeltepunkt 144°C to 149°C
Molekylær formel C9H9NO2S
MDL nummer MFCD00051681
Mængde 5 g
Synonym 2-allylthio nicotinic acid, 2-prop-2-en-1-ylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-prop-2-enylthiopyridine-3-carboxylic acid, acmc-20aooc, maybridge1_001317, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-2-propenylthio, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-2-propen-1-ylthio
InChI nøgle KSBMXXMQUGZNSF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=C(SCC=C)N=CC=C1
IUPAC navn 2-(prop-2-en-1-ylsulfanyl)pyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 195.24
PubChem CID 1810568
Formel vægt 195.24
Procent renhed 98%