Få mere at vide
2-Allylphenol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Allylphenol |
| CAS | 1745-81-9 |
| Molekylær formel | C9H10O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | NSC 1538, Yinguo, o-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol, 2-(2-Propenyl)phenol, o-Allylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7,10H,1,5H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1CC=C |
| IUPAC navn | 2-prop-2-enylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.18 |
| Formel vægt | 134.0732 |