Få mere at vide
2-Allylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11449642
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449642 500 g 500g
11439642 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449642 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10755.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 1745-81-9 | C9H10O | 134,178 g/mol
2-Allylphenol er et beskyttet mellemprodukt i syntesen af metabolitter af Diclofenac (D436450), en ikke-steroid anti-inflammatorisk forbindelse og decycloxygenase (COX) hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Allylphenol er et beskyttet mellemprodukt i syntesen af metabolitter af Diclofenac
(D436450), en ikke-steroid anti-inflammatorisk forbindelse og decycloxygenase (COX) hæmmer.
Opløselighed Opløseligt i vand (7 g
/L).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1745-81-9
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00002250
InChI nøgle QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allylphenol, o-allylphenol, phenol, o-allyl, phenol, 2-2-propenyl, phenol, 2-propenyl, 2-prop-2-en-1-yl phenol, 2-2-propenyl phenol, 2-allyl-phenol, unii-o04f145zjz, 2-prop-2-en-1-ylphenol
PubChem CID 15624
ChEBI CHEBI:39826
IUPAC navn 2-prop-2-enylphenol
SMIL C=CCC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Allylphenol
Smeltepunkt -6 °C
Tæthed 1.024
Kogepunkt 220 °C til 222 °C
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Lugt Fenol-lignende
Brydningsindeks 1.545
Mængde 500 g
FN nummer UN2922
Beilstein 742121
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (7g/L).
Formel vægt 134.18
Procent renhed ≥98%