Få mere at vide
2-Allyloxyaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Allyloxyaniline |
| CAS | 27096-64-6 |
| Molekylær formel | C9H11NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-(Allyloxy)aniline, 2-Aminophenyl allyl ether, 2-Allyloxyphenylamine, 2-(2-Propenyloxy)benzenamine, o-(Allyloxy)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h2-6H,1,7,10H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1OCC=C |
| IUPAC navn | 2-prop-2-enoxyaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.19 |
| Formel vægt | 149.0841 |