Få mere at vide
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycin, 95%
Artikelnummer. 15478727
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478727 5 g 5g
15488727 250 mg 250mg
15468727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52177.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 146549-21-5 | C20H19NO4 | 337,375 g/mol
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycin er potentielt nyttig til fastfase-peptidsynteseteknikker. 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycinforbindelse kunne være nyttig som en usædvanlig aminosyreanalog til at hjælpe med dekonvolutionen af proteinstruktur og funktion. Reagens i syntesen af en dicarba-analog af octreotid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Allyl-N-Fmoc-L-glycin er potentielt nyttig til fastfase-peptidsynteseteknikker. 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycinforbindelse kunne være nyttig som en usædvanlig aminosyreanalog til at hjælpe med dekonvolutionen af proteinstruktur og funktion. Reagens i syntesen af en dicarba-analog af octreotid.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146549-21-5
Molekylær formel C20H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 337.375
MDL nummer MFCD01311749
InChI nøgle YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-allylglycine, fmoc-gly allyl-oh, fmoc-l-allyglycine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, fmoc-allyl-gly-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, 2s, s-n-fmoc-allyl-glycine, s-n-fmoc-allylglycine
PubChem CID 2734457
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pent-4-ensyre
SMIL C=CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Allyl-N-Fmoc-L-glycine
Mængde 5 g
Beilstein 5884047
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 337.37
Procent renhed 95%