Få mere at vide
2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7034379
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15479545
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52062.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143979-15-1
Molekylær formel C22H40N2O4
Molekylvægt (g/mol) 396.572
MDL nummer MFCD01321013
InChI nøgle VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
Synonym dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
PubChem CID 2755982
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamine;(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Allyl-N-Boc-L-glycine dicyclohexylamine salt
Mængde 250 mg
Formel vægt 396.57
Procent renhed 95%