Få mere at vide
2-Allyl-N-Boc-D-glycin dicyclohexylaminsalt, 95%
Artikelnummer. 15499605
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499605 1 g 1g
15419615 250 mg 250mg
15409615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52127.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215,249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170899-08-8
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.249
MDL nummer MFCD01321012
InChI nøgle BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Synonym boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
PubChem CID 638723
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ensyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Allyl-N-Boc-D-glycine dicyclohexylamine salt
Mængde 1 g
Formel vægt 396.57
Procent renhed 95%