Få mere at vide
2-Allyl-D-glycine, 95%
Artikelnummer. 15418637
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418637 250 mg 250mg
15408637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52112.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54594-06-8 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54594-06-8
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00063104
InChI nøgle WNNNWFKQCKFSDK-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-allylglycine, r-2-aminopent-4-enoic acid, r-2-amino-4-pentenoic acid, 2r-2-aminopent-4-enoic acid, h-d-gly allyl-oh, r-2-amino-pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-amino-4-pentenoic acid, s-2-amino-4-pentenoic acid, r-allylglycine
PubChem CID 6992334
IUPAC navn (2R)-2-aminopent-4-ensyre
SMIL C=CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Allyl-D-glycine
Mængde 250 mg
Formel vægt 115.13
Procent renhed 95%