Få mere at vide
2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, 98%
Artikelnummer. 11379495
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379495 5 g 5g
11389495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18722.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102593-74-8 | C23H18O4 | 358,393 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102593-74-8
Molekylær formel C23H18O4
Molekylvægt (g/mol) 358.393
MDL nummer MFCD02094038
InChI nøgle FSYGSBMXRNPJAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, 5-allyl-4,6-dihydroxy-1,3-phenylene bis phenylmethanone, methanone, 4,6-dihydroxy-5-2-propenyl-1,3-phenylene bis phenyl, 4,6-dibenzoyl-2-prop-2-en-1-yl benzene-1,3-diol, 2allyl-4,6-dibenzoylresorcinol, methanone, 1,1'-4,6-dihydroxy-5-2-propen-1-yl-1,3-phenylene bis 1-phenyl, pubchem21315, acmc-20ao5t
PubChem CID 7010346
IUPAC navn (5-benzoyl-2,4-dihydroxy-3-prop-2-enylphenyl)-phenylmethanon
SMIL C=CCC1=C(C(=CC(=C1O)C(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Allyl-4,6-dibenzoylresorcinol
Smeltepunkt 158°C to 163°C
Mængde 5 g
Beilstein 2168154
Formel vægt 358.4
Procent renhed 98%