Få mere at vide
2-Allyl-2-methyl-1,3-propandiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Allyl-2-methyl-1,3-propanediol |
| CAS | 25462-37-7 |
| Molekylær formel | C7 H14 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Methyl-2-(2-propenyl)-1,3-propanediol, 2-Methyl-2-(2-propen-1-yl)-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h3,8-9H,1,4-6H2,2H3 |
| SMIL | CC(CO)(CO)CC=C |
| IUPAC navn | 2-methyl-2-prop-2-enylpropan-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.18 |
| Formel vægt | 130.0994 |