Få mere at vide
2-Adamantylzinkbromid, 0,5M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435385
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
ChemSeal™ flasker
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15435385 50 mL ChemSeal™ flasker 50ml
1 options
Artikelnummer. 15435385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58595.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 171860-65-4 | C10H15BrZn | 280,514 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Adamantylzinkbromid anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt sted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Adamantylzinc bromide
CAS 171860-65-4
Farve Sort til gul
Tæthed 1.018 g/mL
Emballage ChemSeal™ flasker
Molekylær formel C10H15BrZn
MDL nummer MFCD01311401
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym 2-adamantylzinc bromide solution, adamantan-2-yl bromo zinc, adamantan-2-ide,bromozinc 1+, 2-adamantylzinc bromide,0.5m solution i, 2-adamantylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-adamantylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, bromo 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-yl zinc, 2-adamantylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle UKVCFEOZGIQMNI-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)[CH-]3.[Zn+]Br
IUPAC navn adamantan-2-ide;bromzink(1+)
Molekylvægt (g/mol) 280.514
PubChem CID 4145216
Formel vægt 280.51
Fysisk form Væske