Få mere at vide
2-Adamantanone, 98%
Artikelnummer. 10782101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10782101 5 g Glasflaske 5g
10003540 25 g Glasflaske 25g
10340834 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292500050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-58-3
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00074737
InChI nøgle IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
PubChem CID 64151
ChEBI CHEBI:40611
IUPAC navn adamantan-2-one
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Adamantanone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 282°C to 286°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and chloroform
Formel vægt 150.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver