Få mere at vide
2-Adamantanone, 98%
Artikelnummer. p-7021796
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11482427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14275.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.221 g/mol
Det bruges til syntese af dispiro N-Boc-beskyttet 1,2,4-trioxan1 og (± )-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamin. Det anvendes i reduktiv kobling (TiCl3/Li), hvilket giver (adamantyliden)adamantan, et eksempel på en generel metode til syntese af højt substituerede alkener og til fremstilling af højt substituerede alkener ved Wittig-reaktionen, som giver dårlige udbytter med adamantanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af dispiro N-Boc-beskyttet 1,2,4-trioxan1 og (+/-)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamin. Det anvendes i reduktiv kobling (TiCl3/Li), hvilket giver (adamantyliden)adamantan, et eksempel på en generel metode til syntese af højt substituerede alkener og til fremstilling af højt substituerede alkener ved Wittig-reaktionen, som giver dårlige udbytter med adamantanon.
Opløselighed Opløselighed i methanol er næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-58-3
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00074737
InChI nøgle IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
PubChem CID 64151
ChEBI CHEBI:40611
IUPAC navn adamantan-2-one
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Adamantanone
Smeltepunkt ∼257°C (sublimation)
Mængde 5 g
Beilstein 1210235
Formel vægt 150.22
Procent renhed 98%