Få mere at vide
2-Adamantanone, 98%
Beskrivelse
Det bruges til syntese af dispiro N-Boc-beskyttet 1,2,4-trioxan1 og (± )-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamin. Det anvendes i reduktiv kobling (TiCl3/Li), hvilket giver (adamantyliden)adamantan, et eksempel på en generel metode til syntese af højt substituerede alkener og til fremstilling af højt substituerede alkener ved Wittig-reaktionen, som giver dårlige udbytter med adamantanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges til syntese af dispiro N-Boc-beskyttet 1,2,4-trioxan1 og (+/-)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamin. Det anvendes i reduktiv kobling (TiCl3/Li), hvilket giver (adamantyliden)adamantan, et eksempel på en generel metode til syntese af højt substituerede alkener og til fremstilling af højt substituerede alkener ved Wittig-reaktionen, som giver dårlige udbytter med adamantanon.
Opløselighed Opløselighed i methanol er næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Adamantanone |
| Smeltepunkt | ∼257°C (sublimation) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1210235 |
| Formel vægt | 150.22 |
| Procent renhed | 98% |