Få mere at vide
2-Adamantanone, 98%
Artikelnummer. 11482427
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482427 5 g 5g
11492427 25 g 25g
11402437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14275.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 700-58-3 | C10H14O | 150.221 g/mol
Det bruges til syntese af dispiro N-Boc-beskyttet 1,2,4-trioxan1 og (± )-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamin. Det anvendes i reduktiv kobling (TiCl3/Li), hvilket giver (adamantyliden)adamantan, et eksempel på en generel metode til syntese af højt substituerede alkener og til fremstilling af højt substituerede alkener ved Wittig-reaktionen, som giver dårlige udbytter med adamantanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af dispiro N-Boc-beskyttet 1,2,4-trioxan1 og (+/-)-1-(adamantan-2-yl)-2-propanamin. Det anvendes i reduktiv kobling (TiCl3/Li), hvilket giver (adamantyliden)adamantan, et eksempel på en generel metode til syntese af højt substituerede alkener og til fremstilling af højt substituerede alkener ved Wittig-reaktionen, som giver dårlige udbytter med adamantanon.
Opløselighed Opløselighed i methanol er næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-58-3
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00074737
InChI nøgle IYKFYARMMIESOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanone, adamantanone, 2-adamantone, 2-oxoadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, unii-ui7w503l08, tricyclo 3,3,1,13,7 decanone, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-one
PubChem CID 64151
ChEBI CHEBI:40611
IUPAC navn adamantan-2-one
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)C3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Adamantanone
Smeltepunkt ∼257°C (sublimation)
Mængde 5 g
Beilstein 1210235
Formel vægt 150.22
Procent renhed 98%