Få mere at vide
2-Adamantanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Adamantanamine Hydrochloride |
| CAS | 10523-68-9 |
| Molekylær formel | C10H17N . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Adamantaneammonium Chloride, 2-Adamantylamine Hydrochloride, 2-Aminoadamantane Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6;/h6-10H,1-5,11H2;1H |
| SMIL | Cl.NC1C2CC3CC(CC1C3)C2 |
| IUPAC navn | adamantan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.71 |