Få mere at vide
2-Adamantanaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464040
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464040 1 g 1g
11483357 5 g 5g
11493357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17140.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10523-68-9 | C10H18ClN | 187.71 g/mol
2-adamantylaminhydrochlorid blev anvendt til at fremstille 2-adamantylamin af 2a-(carboxymethoxim)-olivomycin I. HPLC-assayet af 2-adamantylaminhydrochlorid efter præ-kolonnederivatisering med 4-fluor-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol er blevet undersøgt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-adamantylaminhydrochlorid blev brugt til at fremstille 2-adamantylamin af 2′ -(carboxymethoxim)-olivomycin I. HPLC-assayet af 2-adamantylaminhydrochlorid efter præ-kolonnederivatisering med 4-fluor-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol er blevet undersøgt. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10523-68-9
Molekylær formel C10H18ClN
Molekylvægt (g/mol) 187.71
MDL nummer MFCD00074743
InChI nøgle WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride
PubChem CID 25331
SMIL [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Adamantanamine hydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Beilstein 4297901
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn adamantan-2-amin;hydrochlorid
Formel vægt 187.71
Procent renhed ≥98%