Få mere at vide
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15880541
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15880541 500 g
15870541 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15880541 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8186670500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15214-89-8
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 207.25
Tekniske data
Smeltepunkt 185°C
Tæthed 1.1 g/cm3 at 15.6°C
MDL nummer MFCD00007522
Mængde 500 g
Synonym 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid