Få mere at vide
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsyre, 98%
Artikelnummer. 11483168
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483168 250 g 250g
11474040 50 g 50g
11473168 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18924.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 15214-89-8 | C7H13NO4S | 207,24 g/mol
2-Acrylamid-2-methylpropansulfonsyre har god teint, adsorption, biologisk aktivitet, overfladeaktivitet, hydrolysestabilitet og termisk stabilitet. Det kan bruges i oliekemikalier, vandbehandling, syntetiske fibre, trykning og farvning, plast, vandabsorberende belægninger, papir, biomedicinske, magnetiske materialer og kosmetikindustrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Acrylamid-2-methylpropansulfonsyre har god teint, adsorption, biologisk aktivitet, overfladeaktivitet, hydrolysestabilitet og termisk stabilitet. Det kan bruges i oliekemikalier, vandbehandling, syntetiske fibre, trykning og farvning, plast, vandabsorberende belægninger, papir, biomedicinske, magnetiske materialer og kosmetikindustrier.
Opløselighed Meget opløseligt
i vand (1x106 mg/L ved 25 C ).°
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15214-89-8
Molekylær formel C7H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 207.24
MDL nummer MFCD00007522
InChI nøgle XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
IUPAC navn 2-methyl-2-(prop-2-enoylamino)propan-1-sulfonsyre
SMIL CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Smeltepunkt ∼195 °C (dekomponering)
Tæthed 1.1
Mængde 250 g
FN nummer UN2585
Beilstein 1946464
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Meget opløselig i vand (1×106 mg/L ved 25 °C).
Formel vægt 207.25
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid