Få mere at vide
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsyre, 97 %
Artikelnummer. 10517172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10517172 5 g Glasflaske 5g
10330134 50 g Glasflaske 50g
10570934 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10517172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 400290050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15214-89-8 | C7H13NO4S | 207,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15214-89-8
Molekylær formel C7H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 207.24
MDL nummer MFCD00007522
InChI nøgle XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
IUPAC navn 2-methyl-2-(prop-2-enoylamino)propan-1-sulfonsyre
SMIL CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 195,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 160 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH2CHCONHC(CH3)2CH2SO3H
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1500 g/L (20 °C)
Formel vægt 207.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder, Chunks or Chips
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.