Få mere at vide
2-Acetylthiophen, TRC
Artikelnummer. 30312013
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30312013 25 g
1 options
Artikelnummer. 30312013 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18881525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylthiophene
CAS 88-15-3
Molekylær formel C6 H6 O S
Mængde 25 g
Synonym Ethanone, 1-(2-thienyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Thienyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-thienyl (8CI), 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, 1-(Thiophen-2-yl)ethan-1-one, 1-(Thiophen-2-yl)ethanone, 1-(Thiophene-2-yl)ethanone, 2-(Acetyl)thiofuran, 2-Acetaldehyde thiophene, 2-Acetothienone, 2-Acetothiophene, 2-Acetylthiophene, 2-Thienyl methyl ketone, Methyl 2-thienyl ketone, NSC 2345, Thiophen-2-yl methyl ketone, α-Acetylthiophene
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
SMIL CC(=O)c1cccs1
IUPAC navn 1-thiophen-2-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 126.18
Formel vægt 126.0139