Få mere at vide
2-Acetylthioethanesulfonic Acid-d4 Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylthioethanesulfonic Acid-d4 Sodium Salt |
| CAS | 1315627-78-1 |
| Molekylær formel | C4 D4 H3 Na O4 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethanethioic Acid-d4 S-(2-Sulfoethyl) Ester Sodium Salt, Sodium 2-(S-Acetylthio)ethanesulfonate-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O4S2.Na/c1-4(5)9-2-3-10(6,7)8;/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1/i2D2,3D2; |
| SMIL | [2H]C([2H])(SC(=O)C)C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC navn | (2-acetylsulfanyl-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)sulfonyloxysodium |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.24 |
| Formel vægt | 209.993 |