Få mere at vide
2-Acetylpyridin, TRC
Artikelnummer. 30318362
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30318362 100 g
1 options
Artikelnummer. 30318362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA187595100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylpyridine
CAS 1122-62-9
Molekylær formel C7 H7 N O
Mængde 100 g
Synonym 2-Acetylpyridine, Ethanone, 1-(2-pyridinyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Pyridinyl)ethanone (ACI), Ketone, methyl 2-pyridyl (8CI), 1-(2-Pyridyl)-1-ethanone, 1-(2-Pyridyl)ethanone, 1-(Pyridin-2-yl)ethan-1-one, 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetylpyridine, 2-Pyridyl methyl ketone, Methyl 2-pyridinyl ketone, Methyl 2-pyridyl ketone, NSC 15043, Pyridin-2-yl methyl ketone, α-Acetylpyridine
InChI formel InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccccn1
IUPAC navn 1-pyridin-2-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 121.14
Formel vægt 121.0528