Få mere at vide
2-Acetylphenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylphenanthrene |
| CAS | 5960-69-0 |
| Molekylær formel | C16H12O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl 2-Phenanthryl Ketone, 1-(2-Phenanthrenyl)ethanone, 2-Acetylphenanthrene, NSC 402640 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1 |
| IUPAC navn | 1-phenanthren-2-ylethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.27 |
| Formel vægt | 220.0888 |