missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(Acetyloxy)methyl]-Alpha,Alpha-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Acetyloxy)methyl]-Alpha,Alpha-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-ethanol |
| CAS | 144875-92-3 |
| Molekylær formel | C17H19N3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O3/c1-11(21)23-9-15-19-14-8-18-13-7-5-4-6-12(13)16(14)20(15)10-17(2,3)22/h4-8,22H,9-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)OCc1nc2cnc3ccccc3c2n1CC(C)(C)O |
| IUPAC navn | [1-(2-hydroxy-2-methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.35 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?