missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Acetyloxy)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30325939
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325939 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325939 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA187855250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Acetyloxy)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester
CAS 22621-42-7
Molekylær formel C10 H9 N O6
Mængde 250 mg
Synonym 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester Acetate
InChI formel InChI=1S/C10H9NO6/c1-6(12)17-9-7(10(13)16-2)4-3-5-8(9)11(14)15/h3-5H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1cccc(c1OC(=O)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 2-acetyloxy-3-nitrobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 239.182
Formel vægt 239.043
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.