Få mere at vide
2-(Acetyloxy)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetyloxy)-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22621-42-7 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO6/c1-6(12)17-9-7(10(13)16-2)4-3-5-8(9)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(c1OC(=O)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | methyl 2-acetyloxy-3-nitrobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.182 |
| Formel vægt | 239.043 |