Få mere at vide
2-Acetylnaphthalen, TRC
Artikelnummer. 30324118
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30324118 50 g
1 options
Artikelnummer. 30324118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18721050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylnaphthalene
CAS 93-08-3
Molekylær formel C12 H10 O
Mængde 50 g
Synonym 2'-Acetonaphthone (6CI,8CI), 1-(2-Naphthalenyl)ethanone, 1-(2-Naphthyl)ethan-1-one, 1-(2-Naphthyl)ethanone, 1-(Naphthalen-2-yl) ethan-1-one, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, 1-(Naphthalen-3-yl)ethanone, 2-Acetonaphthalene, 2-Acetylnaphthalene, 2-Naphthyl methyl ketone, Methyl 2-naphthyl ketone, Methyl β-naphthyl ketone, NSC 7658, Oranger crystals, β-Acetonaphthone, β-Acetylnaphthalene, β-Naphthyl methyl ketone, Ethanone, 1-(2-naphthalenyl)-
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 1-nafthalen-2-ylethanon
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Formel vægt 170.0732