missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetylindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylindole |
| CAS | 4264-35-1 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-7(12)10-6-8-4-2-3-5-9(8)11-10/h2-6,11H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 1-(1H-indol-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.0684 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?