missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetylfluorene, TRC

Artikelnummer. 30323705
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323705 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17591850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Acetylfluorene
CAS 781-73-7
Molekylær formel C15H12O
Mængde 50 mg
Synonym 1-(9H-Fluoren-2-yl)ethanone, 2-Acetofluorene, 2-Acetyl-9H-fluorene, 2-Acetylfluorene, 2-Fluorenyl Methyl Ketone, NSC 12351
InChI formel InChI=1S/C15H12O/c1-10(16)11-6-7-15-13(8-11)9-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-8H,9H2,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc2c(Cc3ccccc23)c1
IUPAC navn 1-(9H-fluoren-2-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 208.25
Formel vægt 208.0888
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.