missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetylfluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylfluorene |
| CAS | 781-73-7 |
| Molekylær formel | C15H12O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(9H-Fluoren-2-yl)ethanone, 2-Acetofluorene, 2-Acetyl-9H-fluorene, 2-Acetylfluorene, 2-Fluorenyl Methyl Ketone, NSC 12351 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O/c1-10(16)11-6-7-15-13(8-11)9-12-4-2-3-5-14(12)15/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc2c(Cc3ccccc23)c1 |
| IUPAC navn | 1-(9H-fluoren-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Formel vægt | 208.0888 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?