Få mere at vide
2-Acetylcyclohexanon, 97%
Artikelnummer. 10622572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622572 25 g Glasflaske 25g
10133481 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622572 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 346190250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 874-23-7 | C8H12O2 | 140,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-23-7
Molekylær formel C8H12O2
Molekylvægt (g/mol) 140.18
MDL nummer MFCD00001633
InChI nøgle OEKATORRSPXJHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-acetylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-acetyl, 2-acetyl-1-cyclohexanone, .alpha.-acetylcyclohexanone, 2-acetyl cyclohexanone, 2-acetyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-acetyl, 1-acetyl-2-oxocyclohexane, alpha-acetylcyclohexanone, acetylcyclohexanone
PubChem CID 13400
IUPAC navn 2-acetylcyclohexan-1-on
SMIL CC(=O)C1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylcyclohexanone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0630g/mL
Kogepunkt 224 °C til 226 °C
Flammepunkt 79 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COC6H9(=O)
Brydningsindeks 1,5090 til 1,511
Mængde 25 g
Beilstein 07, 559
Specifik vægtfylde 1.063
Formel vægt 140.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske