Få mere at vide
2-Acetylbutyrolacton, TRC
Artikelnummer. 30324490
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30324490 1 g
1 options
Artikelnummer. 30324490 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1712501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbutyrolactone
CAS 517-23-7
Molekylær formel C6H8O3
Mængde 1 g
Synonym 2(3H)-Furanone, 3-acetyldihydro-, : Acetoacetic acid, 2-(2-hydroxyethyl)-, γ-lactone (6CI,7CI), 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydro-3H-2-furanone, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, 3-Acetyltetrahydro-2-furanone, Dihydro-3-acetyl-2(3H)-furanone, NSC 2019, α-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid γ-lactone, α-Acetobutyrolactone, α-Acetyl-γ-butyrolactone, α-Acetyl-γ-hydroxybutyric acid γ-lactone, α-Acetylbutyrolactone, 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone
InChI formel InChI=1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
SMIL CC(=O)C1CCOC1=O
IUPAC navn 3-acetyloxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 128.13
Formel vægt 128.0473