Få mere at vide
2-Acetylbutyrolacton, Mikromol™
Artikelnummer. 17984046
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17984046 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17984046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0491.250100
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Acetylbutyrolacton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbutyrolactone
CAS 517-23-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Acetylbutyrolactone
Forsendelsestilstand +4 °C
Molekylær formel C6H8O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Acetyldihydro-2(3H)-furanone, 3-Acetyldihydrofuran-2-one, alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, alpha-Acetyl-gamma-hydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, NSC 2019, alpha-(2-Hydroxyethyl)acetoacetic acid gamma-lactone
SMIL CC(=O)C1CCOC1=O
Molekylvægt (g/mol) 128.13