Få mere at vide
2-Acetylbutyrolactone, 99+%
Artikelnummer. 10438050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
Artikelnummer. 10438050
Brand: Thermo Scientific Acros 102492500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 517-23-7
Molekylær formel C6H8O3
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00005394
InChI nøgle OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
PubChem CID 10601
IUPAC navn 3-acetyloxolan-2-on
SMIL CC(=O)C1CCOC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbutyrolactone
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 107°C to 108°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4585
Mængde 250 mL
Merck Index 15, 78
Specifik vægtfylde 1.18
Opløselighedsinformation Solubility in water: 310g/L (20°C)
Formel vægt 128.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetylbutyrolactone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.