missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetylbutanoic-d5 Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30328434
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328434 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17115225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-butanoic-d5 Acid Ethyl Ester
CAS 141327-44-8
Molekylær formel C8 2H5 H9 O3
Mængde 25 mg
Synonym Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid, 2-acetyl-, ethyl ester, Ethyl 2-acetylbutanoate-3,3,4,4,4-d5, Ethyl 3-oxo-2-(pentadeuteroethyl)butanoate, 2-Acetylbutanoic-d5 acid ethyl ester, Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate-d5, Ethyl 2-(ethyl-d5)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate-D5 (2-ethyl-D5), 2-(Ethyl-d5)acetoacetic acid ethyl ester, Ethyl α-ethylacetoacetate-d5
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-4-7(6(3)9)8(10)11-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C(=O)C)C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 2-acetyl-3,3,4,4,4-pentadeuteriobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 163.23
Formel vægt 163.1257
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.