Få mere at vide
2-Acetylbenzothiophen, TRC
Artikelnummer. 30316732
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30316732 1 g
1 options
Artikelnummer. 30316732 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1703251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
CAS 22720-75-8
Molekylær formel C10 H8 O S
Mængde 1 g
Synonym 1-Benzo-[b]thien-2-ylethanone
InChI formel InChI=1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMIL CC(=O)c1cc2ccccc2s1
IUPAC navn 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 176.23
Formel vægt 176.0296