Få mere at vide
2-Acetylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30309357
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30309357 1 g
1 options
Artikelnummer. 30309357 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1695501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbenzoic Acid
CAS 577-56-0
Molekylær formel C9 H8 O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMIL CC(=O)c1ccccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-acetylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 164.0473