Få mere at vide
2-Acetylbenzofuran, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30780386
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30780386 25 g 25g
30768619 100 g 100g
30769342 1 g 1g
30779069 10 g 10g
30771973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30780386 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1274625g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbenzofuran
CAS 1646-26-0
Molekylær formel C10H8O2
MDL nummer MFCD00005849
Mængde 25 g
SMIL CC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
Procent renhed 98%