Få mere at vide
2-Acetylbenzo[b]thiophen, 98%
Artikelnummer. 11434667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434667 5 g 5g
11424667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21173.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 22720-75-8 | C10H8OS | 176,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22720-75-8
Molekylær formel C10H8OS
Molekylvægt (g/mol) 176.23
MDL nummer MFCD00090217
InChI nøgle SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylbenzothiophene, 2-acetylbenzo b thiophene, 1-benzo b thiophen-2-yl ethanone, 1-benzo b thiophen-2-yl-ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 1-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-benzo b thienyl, 1-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 89805
IUPAC navn 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethan-1-on
SMIL CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetylbenzo[b]thiophene
Smeltepunkt 86 °C til 88 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 176.23
Procent renhed 98%