Få mere at vide
2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| CAS | 108258-31-7 |
| Molekylær formel | C5H10N2O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3H,2,6H2,1H3,(H2,7,8)/t3-/m1/s1 |
| SMIL | NC(C[C@@H](N)C(OC)=O)=O |
| IUPAC navn | methyl D-asparaginate |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vægt | 146.07 |