Få mere at vide
2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)propanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3H,2,6H2,1H3,(H2,7,8)/t3-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 146.07 |