Få mere at vide
2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)-2-propenamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-N-benzylprop-2-enamide |
| CAS | 86921-49-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Propenamide, 2-(acetylamino)-N-(phenylmethyl)-, 2-(Acetylamino)-N-(phenylmethyl)-2-propenamide, 2-Acetamido-N-benzylacrylamide, 2-(Acetylamino)-N-benzylprop-2-enamide, 2-Acetamido-N-benzylprop-2-enamide, Lacosamide Imp. K (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-9(14-10(2)15)12(16)13-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMIL | CC(=O)NC(=C)C(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-acetamido-N-benzylprop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.2518 |
| Vis mere |