Få mere at vide
2-Acetylamino-5-chloropyridine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Acetylamino-5-chloropyridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetylamino-5-chloropyridine |
| CAS | 45965-30-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Acetylamino-5-chloropyridine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Acetylamino-5-chloropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-5(11)10-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC navn | N-(5-chloropyridin-2-yl)acetamide |
| Vis mere |