missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Acetylamino)-3-(phenylthio)propanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30309824
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309824 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309824 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54931550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Acetylamino)-3-(phenylthio)propanoic Acid
CAS 20640-68-0
Molekylær formel C11H13NO3S
Mængde 50 mg
Synonym Cysteine, N-acetyl-S-phenyl- (9CI, ACI), DL-Cysteine, N-acetyl-S-phenyl- (ZCI), Alanine, N-acetyl-3-(phenylthio)-, DL- (8CI), N-Acetyl-S-phenylcysteine (ACI), (±)-Phenylmercapturic acid, 2-Acetamido-3-(phenylsulfanyl)propanoic acid, 2-Acetamido-3-(phenylthio)propanoic acid, 2-Acetamido-3-phenylsulfanylpropanoic acid, DL-Phenylmercapturic acid, N-Acetyl-S-phenyl-DL-cysteine, NSC 337386
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3S/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
SMIL CC(NC(C(O)=O)CSC1=CC=CC=C1)=O
IUPAC navn 2-acetamido-3-phenylsulfanylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 239.29
Formel vægt 239.0616
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.