Få mere at vide
2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 1-Oxime 3,4,6-Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucose 1-Oxime 3,4,6-Triacetate |
| CAS | 908353-02-6 |
| Molekylær formel | C14H22N2O9 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O9/c1-7(17)16-11(5-15-22)13(24-9(3)19)14(25-10(4)20)12(21)6-23-8(2)18/h5,11-14,21-22H,6H2,1-4H3,(H,16,17)/b15-5+/t11-,12+,13+,14+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](\C=N\O)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](O)COC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5S,6E)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-2-hydroxy-6-hydroxyiminohexyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.33 |
| Formel vægt | 362.1325 |